Learn More
Gibco™ Rat BCRP Vesicles
Ratten-BCRP-Vesikel sind aus Insekten gewonnene aufgereinigte Plasmamembranen mit eingefügtem BCRP-Transportprotein (Brustkrebs-Resistenzprotein, ABCG2). Unsere Ratten-BCRP-Vesikel können zur Beurteilung von Testverbindungen und Arzneimittelwechselwirkungen mit BCRP in In-vitro-Assays verwendet werden.
Marke:  Gibco™ GM0007
Artikelnummer. 10589710
  • 3345.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Gefroren
Forschungsqualität
Ratten-Vesikel
Fläschchen
0.5 mL
Ratte
Bei -80 °C lagern.
Trockeneis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerEYAOG26 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberGM0007
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Rat BCRP Vesicles > Ratten-BCRP-Vesikel