Learn More
Invitrogen™ Ratte Alpha COP (aa 1 bis 19), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP125
Artikelnummer. 11514780
  • 224.54 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ratten-COPI alpha (Reste 1 bis 19) synthetisches Peptid, PEP-125, von Invitrogen.
PEP-125 ist ein synthetisches Peptid aus 19 Aminosäuren, dessen Sequenz vom Ratte-COPI Alpha-Protein abgeleitet ist. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): M (1)-L-T-K-F-E-T- K-S-A-R-V-K-G-L-S-F-H-P (19)C Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper, der mit diesem Produkt reagiert, und endogenen Ratte-COPI Alpha, Katalog# PA1-067 verwendet werden. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
304978
gereinigt
0.5 mg/ml
Synthetisches Peptid
Peptid ohne Konservierungsmittel
Copa
Kein Konservierungsmittel
50 μg
M(1)-L-T-K-F-E-T- K-S-A-R-V-K-G-L-S-F-H-P(19)-C
Ratte
Ratte Alpha COP (aa 1 bis 19)
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden
Lyophilisiert
Regelung
Ja
Peptid
RUO - research use only
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Ratte Alpha COP (aa 1 bis 19), Synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg