Learn More
Rasagiline mesylate, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18005802
Verfügbar ab: 14-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rasagiline mesylate, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18005802
50 mg, 50 Milligramm
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 18005802
Marke: Tocris Bioscience 4308/50
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective, irreversible MAO-B inhibitor
Selective irreversible MAO-B inhibitor. Displays antiParkinsonian activity; exhibits neuroprotective and antiapoptotic activity against several neurotoxins in cell culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rasagiline mesylate
CAS 161735-79-1
Summenformel C13H17NO3S
MDL-Nummer MFCD08460604
Menge 50 mg
Synonym rasagiline mesylate, azilect, rasagiline mesilate, r-n-prop-2-yn-1-yl-2,3-dihydro-1h-inden-1-amine methanesulfonate, agilect, rasagiline methanesulfonate, rasagiline mesylate usan, unii-lh8c2ji290, n-propargyl-1 r-aminoindan methanesulfonate
InChI-Schlüssel JDBJJCWRXSVHOQ-UTONKHPSSA-N
SMILES CS(O)(=O)=O.C#CCN[C@@H]1CCC2=CC=CC=C12
IUPAC-Name (1R)-N-(prop-2-yn-1-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine; methanesulfonic acid
Molekulargewicht (g/mol) 267.34
PubChem CID 3052775
Formelmasse 267.34
Reinheit (%) >99%
Name des Produkts
Rasagiline mesylate, Tocris Bioscience™ >