Learn More
Labconco™ RapidVap N2-Verdampfungssystem mit RS-232-Link, 230 V
Verdampft durch Vortex-Bewegung, Hitze und Stickstoff-Blowdown
Marke: Labconco™ 7910011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für Toxikologietests und Umweltanalysen
- Effiziente Alternative zu Kuderna-Danish und Rotationsverdampfern
- Mit dem Stickstoffverteiler kann der Bediener Stickstoff in ausgewählte Proben einführen
- Für die Verarbeitung von bis zu acht Proben gleichzeitig
- Max. Kapazität eines einzelnen Volumens:450 mL
- Auswahl zwischen zwei Signalen am Ende eines Durchlaufs:
- Zeitgesteuertes Signal: Der elektrische Zeitgeber unterbricht das System und warnt den Benutzer, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
- Temperatursignal: Das System überwacht die Temperaturdifferenz zwischen Probenblock und Heizelement, die durch Verdampfungskühlung verursacht wird.
- Wenn die Verdampfung fast abgeschlossen ist, werden zwei Temperaturen ausgeglichen, wodurch ein Alarmton ertönt und die VORHEIZ-/ALARMENDE-Lampe blinkt:
- Erhältlich mit RS-232-Verbindung auf der Rückseite des Geräts für die bidirektionale Kommunikation
- Verbessertes Bedienfeld
- Auf dem leicht ablesbaren LCD-Display wird dem Anwender die Aufforderung angezeigt, die gewünschten Parameter zu programmieren, und zeigt die Vortexmischgeschwindigkeit in Prozent, die tatsächliche sowie die eingestellte Temperatur in °C und die verbleibende Gesamtzeit in Minuten an
- Geben Sie bis zu neun verschiedene Protokolle in den Speicher zur Wiederholung von exakten Testparametern ein
- Fortschrittliches Heizsystem
- Verschmutzungs- und wartungsfreie 1.000 W-Trockenheizblockanlage beschleunigt die Verdampfungsrate durch kontrollierte Wärmezufuhr von der Umgebung bis zu 100 °C
- Heiz- und Probenblock bewegen sich für eine effizientere Wärmeübertragung im Tandem
- Der Alarm signalisiert den Abschluss des Durchlaufs, damit die Proben nicht beaufsichtigt werden müssen, während sie auf den gewünschten Endpunkt verdampfen
- Bürstenloser Gleichstrommotor für einen sicheren, wartungsfreien Betrieb und eine gleichmäßige Leistung mit variabler Drehzahl bis zu 500 U/min
- Erzeugt keine potenziell gefährlichen Funken
- Erhöhte Beständigkeit
- Die Anlagen können sich für viele verschiedene starke Chemikalien eignen
- Pulverbeschichtetes Aluminiumschrankboden mit glattem, lösungsmittelbeständigem Acryl/PVC-Thermoplast-Gehäuseoberteil
- Die Aluminiumkammer mit PTFE-Beschichtung leitet Wärme effizient und ist korrosionsbeständig
- Die Aluminiumkammer mit PTFE-Beschichtung leitet Wärme effizient und ist korrosionsbeständig
- Der chemikalienbeständige Glasdeckel ermöglicht die Sicht auf die Proben und lässt sich zur Reinigung abnehmen
- Der Deckel wird durch zwei Klammern gesichert.
- 2 m (6,5 ft.) phenolfreie Dichtung sorgt für Abdichtung ohne Möglichkeit einer Phenolkontamination
- Optionale RS-232-Verbindung ermöglicht die Ausführung und Überwachung aller Funktionen auf der Vorderseite des PCs
- 230 V-Modelle sind CE-zertifiziert
- Auslassanschluss mit eingebautem Gebläse:1,8 m (6 ft.) langer Abluftschlauch, um giftige Lösungsmitteldämpfe in den Abzug zu führen
- Acht Polyethylen-Glaskappen
- Stickstoffeinlassanschluss mit 1/4 NPT Außengewinde
- PTFE-beschichteter Probenblock aus Aluminium für 8 Röhrchen mit je 600 ml
- Kabel und Stecker
Technische Daten:
- Mit seitlich angebrachtem Durchmesser:5 cm (2 in.)
- Abmessungen (Deckel geschlossen):48,3 x 55,1 x 34,3 cm (19 x 21,75 x 13,5 in.)
Spezifikation
CE | |
Bock mit 8 Plätzen | |
107 lb. | |
RapidVap N2 Trockenverdampfungssystem als Tischgerät | |
121 oz. | |
PTFE-beschichtetes Aluminium | |
19 in. | |
34 cm | |
PTFE-beschichtetes Aluminium | |
CEE 7/7 | |
45 kg | |
21,7 in. |
50/60 Hz | |
Probenblock, Glasdeckel, Stickstoffverteiler | |
49 kg | |
230 V | |
3,6 l | |
4,5 A | |
13,5 in. | |
48 cm | |
500 U/min | |
99 lb. | |
55 cm | |
55,1 x 48,3 x 34,3 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ RapidVap N2-Verdampfungssystem mit RS-232-Link, 230 V > RapidVap N2-Verdampfungssystem mit RS-232-Link, 230 V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur