Learn More
Labconco™ RapidVap Vakuumtrockenverdampfungssystem
Die RapidVap Vakuumverdampfungssysteme eignen sich ideal für die Probenvorbereitung in einer Vielzahl von Anwendungen, darunter die Arzneimittelforschung, Agrochemie, Mykologie und Umweltanalytik.
Marke:  Labconco™ 7900001
Artikelnummer. 11761549
  • 15490.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Beschreibung
Die RapidVap Vakuumverdampfungssysteme eignen sich ideal für die Probenvorbereitung in einer Vielzahl von Anwendungen, darunter die Arzneimittelforschung, Agrochemie, Mykologie und Umweltanalytik. Die Systeme nutzen neben Vakuum die Wärme- und Vortexbewegung, um die Verdampfung zu beschleunigen und eine Alternative zu herkömmlichen Zentrifugal-Verdampfungsverfahren zu bieten. Diese Systeme können mit einer breiten Palette aggressiver Chemikalien verwendet werden. Die Wärme wird von einem Trockenblockheizsystem bereitgestellt, das im Gegensatz zu Wasserbädern keine potenzielle zusätzliche Kontaminationsquelle darstellt und wartungsfrei ist.
Spezifikation
Spezifikation
0 bis 300 V
PTFE-beschichtetes Aluminium
Trockenblockheizsystem mit 1.000 W
Dokumentation
Manuals
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ RapidVap Vakuumtrockenverdampfungssystem > Mikroprozessorgesteuertes Trockenblockheizsystem mit 1.000 W