Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ QC-Set
Schnellere Wiederfindung, verbesserte Lebensfähigkeit und direktes Beimpfen der Platte mit QK-Organismen, die in einem unübertroffenen und proprietären Verfahren der Gelkonservierung hergestellt wurden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4653050
993.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12995973
  • 1020.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bacteroides uniformis, Clostridium sordellii, Parabacteroides distasonis
2 °C bis 8 °C
Culti-Loops
Organismen-Sets
5 Impfösen/Packung
ISO-zertifiziert, konform mit cGMP (Current Good Manufacturing Practice-Richtlinien), FDA-registriert
RapID™ ANA II QK-Set/3
Bacteroides uniformis
Qualitative Qualitätskontrolle
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer253358 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer273147 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer237751 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog NumberR4653050
Chargennummer168122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog NumberR4653050
Chargennummer153633 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog NumberR4653050
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RapID™ QC-Set > RapID ANA II QK-Set/3