Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ QC-Set
Schnellere Wiederfindung, verbesserte Lebensfähigkeit und direktes Beimpfen der Platte mit QK-Organismen, die in einem unübertroffenen und proprietären Verfahren der Gelkonservierung hergestellt wurden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4653054
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12978244
  • 856.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Acinetobacter baumannii, Aeromonas hydrophila, Elizabethkingia meningoseptica, Oligella ureolytica
ISO-zertifiziert, konform mit cGMP (Current Good Manufacturing Practice-Richtlinien), FDA-registriert
RapID™ NF PLUS QK-Set/4
Acinetobacter baumannii
Qualitative Qualitätskontrolle
5 Impfösen/Packung
13253TM*
2 °C bis 8 °C
Culti-Loops
Organismen-Sets
5 Impfösen/Packung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer224432 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog NumberR4653054
Chargennummer131129 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2024 Catalog NumberR4653054
Chargennummer996506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4653054
Chargennummer728191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4653054
Chargennummer543050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4653054
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RapID™ QC-Set > NF Plus Panel