Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ QC-Set
Schnellere Wiederfindung, verbesserte Lebensfähigkeit und direktes Beimpfen der Platte mit QK-Organismen, die in einem unübertroffenen und proprietären Verfahren der Gelkonservierung hergestellt wurden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4653060
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12955983
  • 1070.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Candida albicans, Candida glabrata, Candida kefyr, Cryptococcus laurentii, Yarrowia lipolytica
ISO-zertifiziert, konform mit cGMP (Current Good Manufacturing Practice-Richtlinien), FDA-registriert
RapID™ YEAST PLUS QK-Set/5
Candida albicans
Qualitative Qualitätskontrolle
5 Impfösen/Packung
2001TM*
2 °C bis 8 °C
Culti-Loops
Organismen-Sets
5 Impfösen/Packung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer246689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog NumberR4653060
Chargennummer157398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog NumberR4653060
Chargennummer125155 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog NumberR4653060
Chargennummer798646 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4653060
Chargennummer780414 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4653060
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RapID™ QC-Set > Hefe Plus Panel