Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ QC-Set
Schnellere Wiederfindung, verbesserte Lebensfähigkeit und direktes Beimpfen der Platte mit QK-Organismen, die in einem unübertroffenen und proprietären Verfahren der Gelkonservierung hergestellt wurden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4653056
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12945983
  • 913.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa
ISO-zertifiziert, konform mit cGMP (Current Good Manufacturing Practice-Richtlinien), FDA-registriert
RapID™ ONE QK-Set/4
Enterobacter aerogenes
Qualitative Qualitätskontrolle
5 Impfösen/Packung
6380TM*
2 °C bis 8 °C
Culti-Loops
Organismen-Sets
5 Impfösen/Packung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer165996 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Catalog NumberR4653056
Chargennummer120105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog NumberR4653056
Chargennummer996504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4653056
Chargennummer963285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4653056
Chargennummer924158 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4653056
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RapID™ QC-Set > EIN Panel