Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ Nitrat-A-Reagenz
Führen Sie den Thermo Scientific™ RapID™ System Nitrittest mit dem gebrauchsfertigen Thermo Scientific RapID Nitrat A-Reagenz durch.
Marke:  Thermo Scientific™ R8309003
Artikelnummer. 13285559
  • 29.75 CHF / 15 Milliliter
Lager vorrätig
Beschreibung
Führen Sie den Thermo Scientific™ RapID™ System Nitrittest mit dem Thermo Scientific RapID Nitrat A-Reagenz durch.
Dieses Produkt wurde zur Verwendung mit den Systemen RapID CB PLUS (R8311008), RapID NF PLUS (R8311005), RapID ONE (R8309002), RapID NH (R8311001), RapID STAPH PLUS (R8309003) und RapID NH (R8311001) entwickelt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Ja
RapID CB PLUS System (R8311008), RapID NF PLUS System (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001), RapID STAPH PLUS System (R8309003) und RapID NH System (R8311001)
15 ml/Fläschchen
RapID Nitrat-A-Reagenz
Fläschchen
1 Box
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Instructions
Manuals
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6212721 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberR8309003
Chargennummer6195493 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberR8309003
Chargennummer6155300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog NumberR8309003
Chargennummer6128848 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Catalog NumberR8309003
Chargennummer3780796 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2024 Catalog NumberR8309003
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RapID™ Nitrat-A-Reagenz > 15 ml/Fläschchen