Learn More
Thermo Scientific™ Rapid Mixing Zubehör
Das Evolution 300 UV-Vis Spektrophotometer bietet in Verbindung mit dem Thermo Scientific Rapid Mixing Zubehör zuverlässige und genaue kinetische Messungen im Millisekundenbereich.
28105.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Evolution 300 UV-Vis -Spektrophotometer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
11883664
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
222-234400
Pneumatic Drive
28105.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Evolution 300 UV-Vis Spektrophotometer bietet in Verbindung mit dem Thermo Scientific Rapid Mixing Zubehör zuverlässige und genaue kinetische Messungen im Millisekundenbereich.
Mit diesem Zubehör können Wissenschafter kinetische Messungen nahezu 1.000 Mal schneller als bei einer manuellen Reagenzienmischung durchführen.
Reliable, Millisecond Date Collection Rate
  • Kurze Totzeit von 8 Millisekunden (in Verbindung mit einer schnellen Datenerfassungsrate) gewährleistet zuverlässige und präzise Millisekundendatensammlung
  • 50-Hz-Datensammlung legt Mechanismen offen, die bei langsameren Messungen verborgen bleiben
Precise Reaction Start Time
  • Optional automatischer pneumatischer Antriebsmechanismus zum Einleiten der Reaktion und Auslösen der Messung
  • Eliminiert Möglichkeiten für menschliche Fehler
  • Elektronische Auslösung identifiziert präzise den Start der Reaktion und verbessern die Datenqualität bei der Messung von Hochleistungskinetiken
Complete Temperature Control
  • Kontrolle und Überwachung der Reaktionsstofftemperatur beim Aufziehen von Spritzen sowie in den Reaktionsstoffkomponenten-Zufuhrleitungen zur Durchflusszelle
  • Umfasst ein Thermoelement zum Messen der Temperatur der Flüssigkeit, die die Reaktionsstoffe umgibt und schlägt Alarm, wenn die Temperatur die vorgegebenen Grenzwerte überschreitet
Thermoelement und Alarm
  • Evolution 300-UV-Vis Spektrophotometer
Spezifikation
Spezifikation
Evolution 300 UV-Vis -Spektrophotometer