Learn More
Thermo Scientific™ Rapid Mixing Zubehör
Das Evolution 300 UV-Vis Spektrophotometer bietet in Verbindung mit dem Thermo Scientific Rapid Mixing Zubehör zuverlässige und genaue kinetische Messungen im Millisekundenbereich.
Marke: Thermo Scientific™ 222-234400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Evolution 300 UV-Vis Spektrophotometer bietet in Verbindung mit dem Thermo Scientific Rapid Mixing Zubehör zuverlässige und genaue kinetische Messungen im Millisekundenbereich.
Mit diesem Zubehör können Wissenschafter kinetische Messungen nahezu 1.000 Mal schneller als bei einer manuellen Reagenzienmischung durchführen.
Reliable, Millisecond Date Collection Rate- Kurze Totzeit von 8 Millisekunden (in Verbindung mit einer schnellen Datenerfassungsrate) gewährleistet zuverlässige und präzise Millisekundendatensammlung
- 50-Hz-Datensammlung legt Mechanismen offen, die bei langsameren Messungen verborgen bleiben
- Optional automatischer pneumatischer Antriebsmechanismus zum Einleiten der Reaktion und Auslösen der Messung
- Eliminiert Möglichkeiten für menschliche Fehler
- Elektronische Auslösung identifiziert präzise den Start der Reaktion und verbessern die Datenqualität bei der Messung von Hochleistungskinetiken
- Kontrolle und Überwachung der Reaktionsstofftemperatur beim Aufziehen von Spritzen sowie in den Reaktionsstoffkomponenten-Zufuhrleitungen zur Durchflusszelle
- Umfasst ein Thermoelement zum Messen der Temperatur der Flüssigkeit, die die Reaktionsstoffe umgibt und schlägt Alarm, wenn die Temperatur die vorgegebenen Grenzwerte überschreitet
- Evolution 300-UV-Vis Spektrophotometer
Spezifikation
Rapid Mixing Accessory with Pneumatic Drive | |
Evolution 300 UV-Vis -Spektrophotometer | |
Pneumatic Drive |