Learn More
Thermo Scientific™ Rapid Equilibrium Dialysis (RED) Inserts and Plates
Assays für die Plasmaproteinbindung bewerten Bindungsinteraktionen unter Konkurrenzeinfluss durch schnelle Gleichgewichtsdialyse (RED). RED-Geräte führen Tests zur Plasmaproteinbindung durch, ein entscheidender Schritt bei der Arzneimittelentwicklung. Dabei kommt Ausrüstung für das einfachste, schnellste und zuverlässigste System für die schnelle Gleichgewichtsdialyse zum Einsatz.
Marke:  Thermo Scientific™ 90005
333.96 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11894191
  • 356.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Regenerierte Cellulose, Dialyse
Equilibrium Dialysis
Pierce
10 Platten
RED Device Single-Use Base Plates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK406995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number90005
ChargennummerZD398754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Catalog Number90005
ChargennummerZD385170 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number90005
ChargennummerZC355114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/03/2024 Catalog Number90005
ChargennummerYG355113 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2023 Catalog Number90005
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Rapid Equilibrium Dialysis (RED) Inserts and Plates > Pierce RED-Einweg-Gerätegrundplatte; 10 Platten
Zum Patent angemeldet.