Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rapamycin |
Typ | Rapamycin |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
CAS | 53123-88-9 |
Verpackung | Klarglas |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 mg |
Prozentgehaltsbereich | > 98 % |
Summenformel | C51H79NO13 |
Siedepunkt | 183 °C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Rapamycin
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rapamycin, Fisher BioReagents >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur