Learn More
Ohaus™ Ranger™ Count 4000 Zählskala
Geeignet für anspruchsvolle, industrielle Zählaufgaben, die Haltbarkeit und Genauigkeit zu einem günstigen Preis erfordern.
Marke:  Ohaus™ 30231105
785.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15523893
  • 805.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ausgestattet mit Funktionen zum Wiegen, Zählen von Teilen, Prüfzählungen und Akkumulieren kann sie Ergebnisse für eine Vielzahl von industriellen Wiege-, Zähl- und Messanforderungen liefern
  • Das Vollmetallgehäuse bietet Festigkeit und Schutz und maximiert die Produktlebensdauer
  • Präzise Zähl- und Wiegevorgänge liefern genaue Ergebnisse
  • Benutzerfreundliche Software
  • Leicht zu bedienen
  • Verschiedene Verbindungsoptionen ermöglichen die Verbindung mit mehreren Peripheriegeräten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Ohaus™ Ranger™ Count 4000 Zählskala > 30 kg