Learn More
OHAUS™ Ranger™ Count 4000
OHAUS™ Ranger™ Count 4000 ist ideal für anspruchsvolle industrielle Zählaufgaben, die Robustheit und Genauigkeit erfordern. Diese Waage ist mit Wäge-, Stückzählung-, Prüfzählungs- und Sammelfunktionen ausgestattet.
Marke:  OHAUS™ 30237022
905.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15503903
  • 928.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Beschreibung
  • Das robuste Metallgehäuse und die rutschfesten Gummifüße bieten Schutz, Stabilität und eine lange Produktlebensdauer, wie sie für industrielle Wägeanwendungen in rauen Umgebungen erforderlich sind.
  • Die interne Zählauflösung von 1:1.500.000 und die automatische Optimierungssoftware, die Fehler reduziert, sorgen für eine genaue Wäge- und Zählleistung.
  • Einfach zu bedienen mit der SmarText™ Software, einer zentral gesteuerten Zählanzeige und speziellen Probe- und Tara-Tasten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
210 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Robustes Gehäuse aus Aluminiumguss, Plattform aus Edelstahl
3-Fenster-LCD mit Hintergrundbeleuchtung, 3 Farb-LEDs für Kontrollwägung
1,000000 g
1,000000 g
Gramm, Kilogramm
7,000 kg
Einfacher Kommunikationsanschluss mit Standard-RS232 (im Lieferumfang enthalten) und zweitem Anschluss für RS232, USB oder Ethernet (Zubehör separat erhältlich)
15,00 kg
5,000000 g
RC41M15-M
-10 °C bis +40 °C
327 x 315 x 122 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Ranger™ Count 4000 > Modell: RC41M15-M