Learn More
Ohaus™ Ranger™ 7000 Tischwaage
Mit hoher Auflösung, großem Display, vielen Anwendungsmodi und Verbindungsoptionen sowie großem Speicher.
Marke: Ohaus™ 30088835
5200.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erweiterte Funktionen für industrielles Wiegen der nächsten Generation
- Schnelle Leistung und Zertifizierungen der Handelszulassung gewährleisten genaue Ergebnisse
- Die robuste Industrie- und Modulbauweise sorgt für flexible und stabile Einsetzbarkeit
- Modernste SmarText™ Software
- Standardkonnektivität mit flexiblen Optionen
- Druckvorlagen
Spezifikation
9 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie | |
USB (im Lieferumfang enthalten), RS232 (im Lieferumfang enthalten), 2. RS232 (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich) | |
35 kg | |
0,100000 g | |
0,200000 g | |
Gehäuse R71MHD35-EU | |
467,00 x 377,00 x 128,000 mm | |
467,00 mm | |
14,90 in. | |
377 mm | |
128,000 mm | |
467,00 mm |
AutoCal™ – Automatisch | |
Modulares Design, Druckgussgehäuse, abnehmbare Edelstahlplattform, integrierter Waagenhaken, Menüverriegelungsschalter, Füllstandsanzeige | |
TFT-Grafik-LCD, vollfarbige WQVGA-Grafikanzeige, anwendergesteuerte Helligkeit | |
USB, RS232, Abdeckung während der Verwendung, Wechselstromadapter (Akku nicht im Lieferumfang enthalten) | |
Plattform aus Edelstahl | |
467,00 x 377,00 mm | |
18,40 in. | |
311 mm | |
377,00 mm | |
5,00 in. | |
18,40 in. | |
100/240 VAC 50/60 Hz Universalnetzteil, wiederaufladbarer Lithium-Akku (optional) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Ranger™ 7000 Tischwaage > 35 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur