Learn More
OHAUS™ Ranger™ 4000
OHAUS™ Ranger™ 4000 ist ideal für industrielle Wägeanwendungen, bei denen Wert wichtig ist und Qualität, Haltbarkeit und Funktionalität oberste Priorität haben. Die mit sieben Anwendungsmodi ausgestattete Waage liefert Ergebnisse für viele industrielle Wäge- und Messanforderungen.
790.00 CHF - 928.00 CHF
Spezifikation
Akkulaufzeit | 100 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie |
---|---|
Anschlusstyp | Einfacher Kommunikationsanschluss mit Standard-RS232 (im Lieferumfang enthalten) und zweitem Anschluss für RS232, USB oder Ethernet (Zubehör separat erhältlich) |
Bauweise | Robustes Gehäuse aus Aluminiumguss, Plattform aus Edelstahl |
Displaytyp | LED, 3 Farb-LEDs für Kontrollwägung |
Betriebstemperatur (metrisch) | -10 °C bis +40 °C |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15533893
|
OHAUS™
30236943 |
3,00 kg | R41ME3 |
790.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15543893
|
OHAUS™
30237016 |
3,00 kg | R41ME3-M |
928.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15553893
|
OHAUS™
30237017 |
6,00 kg | R41ME6-M |
928.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15563893
|
OHAUS™
30237018 |
15,00 kg | R41ME15-M |
928.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15573883
|
OHAUS™
30231099 |
6,00 kg | R41ME6 |
800.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15573893
|
OHAUS™
30237019 |
30,00 kg | R41ME30-M |
928.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15583883
|
OHAUS™
30231100 |
15,00 kg | R41ME15 |
800.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15593883
|
OHAUS™
30231101 |
30,00 kg | R41ME30 |
800.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Das robuste Metallgehäuse und die rutschfesten Gummifüße bieten Schutz, Stabilität und eine lange Produktlebensdauer, wie sie für industrielle Wägeanwendungen in rauen Umgebungen erforderlich sind.
- Die benutzerfreundlichste Waage auf dem Markt bietet Smart Text™ für eine einfache Bedienung und Einrichtung, um eine hohe Effizienz am Arbeitsplatz zu gewährleisten.
- Mit dem größten Display seiner Klasse, Kontrollwägungs-LED-Anzeigen und hintergrundbeleuchtetem LCD-Display kann Ranger 4000 in nahezu jeder industriellen Umgebung eingesetzt werden.
Especificaciones
100 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie | |
Robustes Gehäuse aus Aluminiumguss, Plattform aus Edelstahl | |
-10 °C bis +40 °C | |
7,000 kg |
Einfacher Kommunikationsanschluss mit Standard-RS232 (im Lieferumfang enthalten) und zweitem Anschluss für RS232, USB oder Ethernet (Zubehör separat erhältlich) | |
LED, 3 Farb-LEDs für Kontrollwägung | |
327 x 315 x 122 mm |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.