Learn More
Brannan™ Such-Aräometer
Brannan Range Finder Hydrometer, Baume Bereich:1,50 bis 2, Länge:250 mm, Zertifizierungen/Konformität:UKAS, Menge:1 Stück, Unterteilungen:0,005g/mL
Marke:  Brannan™ 10/532/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12861428
  • 18.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
Brannan Range Finder Hydrometer, Baume Bereich:1,50 bis 2, Länge:250 mm, Zertifizierungen/Konformität:UKAS, Menge:1 Stück, Unterteilungen:0,005g/mL
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
0,005 g/mL
250 mm
Messung der relativen Dichte
Bereichssucher-Hydrometer
UKAS
1,50 bis 2
1,5 bis 2
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Such-Aräometer > Baume Bereich:1,50 bis 2