Learn More
Thermo Scientific™ MarqMetrix Replacement Process BallProbe
Replacement BallProbe for use with the MarqMetrix All-In-One process raman analyzer.
Marke:  Thermo Scientific™ 810-02841-01
Artikelnummer. 17739417
  • 12090.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • Suitable for continuous exposure to dilute and concentrated acids (hot & cold), bases and most organic solvents including ethanol, THF, ethyl acetate, acetone, DCM, toluene, pentane and acetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer
Ersatz-ProzessballProbe
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MarqMetrix Replacement Process BallProbe > Replacement Part