Learn More
Thermo Scientific™ MarqMetrix Replacement FlowCell BallProbe
Ersatz-BallProbe für den MarqMetrix All-in-One-Prozess-Raman-Analyzer.
Marke:  Thermo Scientific™ 810-02861-01
Artikelnummer. 17759417
  • 11075.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
  • Suitable for continuous exposure to dilute and concentrated acids (hot & cold), bases and most organic solvents including ethanol, THF, ethyl acetate, acetone, DCM, toluene, pentane and acetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer
Ersatz-Ballsonde für Flusszellen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MarqMetrix Replacement FlowCell BallProbe > Replacement Part