Learn More
Brady™ Raised Profile Labels for BBP3X, S3XXX, and i3300 Printers
Engraved Panel Replacement Labels for use with BBP3X, S3XXX, and i3300 Printers.
190.00 CHF - 390.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Ausführung Glanz
Material Polyester (B-593)
Print Technology Thermotransfer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Höhe (metrisch) Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Höhe (metrisch) Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16359021
Unterlagen ansehen
Brady™
118016
Rot 12,5 mm 19,1 mm 27 mm
190.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15565446
Unterlagen ansehen
Brady™
118021
Weiß 15 mm 21,6 mm 45 mm
347.00 CHF
450 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15735903
Unterlagen ansehen
Brady™
118044
Gelb 25,4 mm 31,8 mm 76,2 mm
388.00 CHF
1 Rollen
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16438245
Unterlagen ansehen
Brady™
118047
Weiß 63,5 mm 69,9 mm 76,2 mm
390.00 CHF
125 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • EPREP labels
  • Designed for patch panel identification in identifying external push-buttons, switches and internal connection points
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Glanz
Thermotransfer
Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung
1
-20°bis +100 °C
Dauerhaftes Acryl
Polyester (B-593)
Unsteril
BBP™30, BBP™31, BBP™33, BBP™35 Multicolor, BBP™37 Multicolor, BradyPrinter i3300, S3000, S3100 und i5300 industrielle Etikettendrucker
Rechteck
0,65 mm