Learn More
Brady™ Raised Profile Labels for BBP3X, S3XXX, and i3300 Printers
Engraved Panel Replacement Labels for use with BBP3X, S3XXX, and i3300 Printers.
Marke:  Brady™ 118021
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15565446
  • 347.00 CHF / 450 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • EPREP-Etiketten
  • Entwickelt für die Identifizierung von Verbindungsfeldern bei der Identifizierung externer Drucktasten, Schalter und interner Verbindungspunkte
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Weiß
Polyester (B-593)
Unsteril
BBP™30, BBP™31, BBP™33, BBP™35 Multicolor, BBP™37 Multicolor, BradyPrinter i3300, S3000, S3100 und i5300 industrielle Etikettendrucker
450 Etiketten
-20°bis +100 °C
21,6 mm
15 mm
Dauerhaftes Acryl
Glanz
Thermotransfer
Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung
1
Rechteck
0,65 mm
45 mm