Learn More
Mettler Toledo™ Rainin™ Bioclean™ Pipettenspitze, in Beuteln verpackt
BioClean™ tips provided in economical bulk bags for use with Rainin™ pipettes with LTS™ LiteTouch™.
auf Anfrage - 240.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Verpackung | 1000 Tips/Bag |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rainin™ Pipette with LTS™ LiteTouch™ |
Produktlinie | Rainin BioClean |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12009011
![]() |
Mettler Toledo™
17001130 |
2000 μL |
240.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12099001
![]() |
Mettler Toledo™
17001129 |
1000 μL |
auf Anfrage
1000 Stück |
N/A | ||||||
Beschreibung
- Flawless performance: perfect production and advanced design
- No deformations, cracks or flashes
- 100% inert: purity and cleanliness are assured
- All tips are 100% free of DNA, DNAse, RNAse, ATP, Pyrogens, PCR inhibitors and additives
- Packaged in a re-sealable zip-lock bag, for manual rack refilling
Spezifikation
Ungefiltert | |
1000 Tips/Bag | |
Rainin BioClean |
Unsteril | |
Rainin™ Pipette with LTS™ LiteTouch™ |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.