Learn More
Cytiva Rainbow™ Molekulargewichtsmarker
Überwachen Sie den Fortschritt der Proteinelektrophorese und beurteilen Sie die Transfereffizienz und das Molekulargewicht von Blot-Proteinen ohne Färbung. Cytiva Life Sciences™ Rainbow™ Molekulargewichtsmarker verwenden helle, unverwechselbare Farben, um eine einfachere Bestätigung des Transfers zu Blotting-Membranen und -Orientierung zu ermöglichen.
Marke:  Cytiva RPN800E
308.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24372" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11580684
  • 352.00 CHF / 250 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Beschreibung
Weiterentwickelter Marker für die schnellere und einfachere Bestimmung von Proteinen auf SDS-Polyacrylamid-Gelen. Die gebrauchsfertigen Marker ergeben schärfere und intensivere Banden auf Gelen und Blots. Zudem weisen die Banden einen größeren Abstand zueinander auf, wodurch die Molekülgewichte genauer bestimmt werden können.
  • Unterscheidung von eng zueinander verwandten Proteinen durch hochintensive, vorgefärbte mehrfarbige Banden
  • Full-Range Rainbow Marker (Mr 12,000 bis 225,000) verwenden zehn separate Proteine mit sechs unterschiedlichen Farben
  • High-Range Rainbow Marker (Mr 12,000 bis 225,000) verwenden acht separate Proteine mit sechs unterschiedlichen Farben
  • Low-Range Rainbow Marker (Mr 3500 bis 38,000) verwenden sieben separate Proteine mit fünf unterschiedlichen Farben
  • Für die Verwendung mit SDS-PAGE
  • Die leuchtenden, unverwechselbaren Farben der Marker ermöglichen eine einfachere Bestätigung des Transfers auf Blotting-Membranen und der Ausrichtung.
  • Marker sind ein Gemisch aus individuell gefärbten Proteinen, die in Kombination Banden gleicher Farbintensität bilden. Die ungefähre Proteinkonzentration beträgt, je nach Produkt, 1 bis 2 mg/ml
  • Eine Packung 250 μl reicht für 50 Minigele (10 × 8 cm) oder 25 große Gele (20 × 20 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verbesserte Rainbow-Molekülmassemarker ermöglichen eine schnellere und einfachere Identifizierung von Proteinen auf SDS-Polyacrylamid-Gelen.
2 mg/ml
Flüssig
Protein-Elektrophorese
250 μl
-15° bis - 30 °C
Multi
Protein-Molekulargewichtsmarker/-leiter
Gebrauchsfertig in 305 % Glycerin und Probenpuffer mit Mercapto Ethansulfonsäure (MESNA) als Reduktionsmittel geliefert
Mr 12 000
12000 bis 225000 Mr
50 Minigele oder 25 große Gele
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Rainbow™ Molekulargewichtsmarker > Vollbereich