Learn More
Novus Biologicals™ Radicicol
Marke: Novus Biologicals™ NB110-81566
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Soluble in DMSO. | |
Radicicol |
1 mg | |
Radicicol |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Radicicol > Novus Biologicals™
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur