Learn More
Fisherbrand™ Beta Transport Box, 1/Cs, MA: CSR-B8
Hergestellt mit Klappdeckeln und austauschbaren Einsätzen, die Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalröhrchen, Kryotubes und Falcon-Röhrchen aufnehmen. Dienen als ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope.
Marke: Fisherbrand™ CSR-B8
Beschreibung
- Kombiniert den Schild mit einem praktischen geschlossenen Arbeitsbereich und einem Aufbewahrungsbehälter
- Der Klappdeckel bildet einen um 15° abgewinkelten Schutz, wenn er vollständig geöffnet ist
- Der Deckel kann zur Sicherheit beim Transport des Geräts und des Inhalts geschlossen werden
- Die seitlichen Griffe ermöglichen ein einfaches Anheben und die gepolsterten, rutschfesten Füße verhindern ein Verrutschen
- Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen sind mit Klappdeckeln ausgestattet und nehmen austauschbare Einsätze für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universal-, Kryo- und Falcon Röhrchen auf.
- Diese sind eine ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope
- Sowohl die Beta- als auch die Gamma-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich. Die beiden größten Behältermodelle sind mit Rollen für den einfachen Transport ausgestattet.
- Unser Sortiment an Steh- und Tischbehältern mit rutschfesten Füßen und Klappdeckeln ist ideal für die kurzfristige Lagerung von radioaktiven Abfällen oder Radioisotopen.
- Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
Transit-Strahlenschutzbox | |
380 mm | |
75 mm | |
295 mm |
400 mm | |
95 mm | |
315 mm | |
Transit-Strahlenschutzbox Beta |