Learn More
Fisherbrand™ Gammastrahlenschutzbehälter
Dieser Gammastrahlenbehälter eignet sich ideal für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalien, Cryo Tubes und Falcon-Röhrchen.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-B2TIPG
Artikelnummer. 12357117
  • 2405.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-10-2025
Beschreibung
  • Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen sind mit Klappdeckeln ausgestattet und nehmen austauschbare Einsätze für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universal-, Kryo- und Falcon Röhrchen auf.
  • Unser Sortiment an Steh- und Tischbehältern mit rutschfesten Füßen und Klappdeckeln ist ideal für die kurzfristige Lagerung von radioaktiven Abfällen oder Radioisotopen.
  • Sowohl die Beta- als auch die Gamma-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich. Die beiden größten Behältermodelle sind mit Rollen für den einfachen Transport ausgestattet.
  • Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
Spezifikation
CSR-BAG1
13 mm x 13 mm x 13 mm
2 l
130 mm
130 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gammastrahlenschutzbehälter >