Learn More
Fisherbrand™ RADIATION BOX GAMMA WITH PLACES FOR 2
Die einzigartig gestalteten Cleaver Scientific Schränke bieten eine praktische Umgebung und kompletten Rundumschutz für die Arbeit mit Beta- und Gamma-emittierenden Isotopen.
Marke: Fisherbrand™ CSR-CABG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zwei isolierte Kammern mit jeweils eigenem Scharnier l jede Kammer mit abnehmbaren Einsatz 125 mm x 85 x 95 mm Fisherbrand
- Cleaver Scientific Schränke bieten eine praktische Umgebung und kompletten Rundumschutz für die Arbeit mit Beta- und Gamma-emittierenden Isotopen
- Jede Werkbank' mit Abmessungen von 49x 55 x 37 cm bietet einen großen Arbeitsbereich, ohne die Sicht zu beeinträchtigen, entweder in stehender oder sitzender Position
- An der Rückseite des Schranks befindet sich eine Öffnung
- Die Rückseite verfügt über einen Pipettenhalter, um die Arbeitsfläche frei zu halten
- Das Gerät kann radioaktive Materialien lagern, wenn die Scharniertüren geschlossen sind
- Diese Bänke sind kompatibel mit 68 x 54-cm-Tabletts, CSR-TY4, CSR-
- TW4 und CSR-TO 4
- Großer ergonomischer Arbeitsbereich, vollständig umschlossen, umfassender Anwenderschutz
Spezifikation
49 x 55 x 37 cm | |
Radiaton Gamma Scientific Schränke |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ RADIATION BOX GAMMA WITH PLACES FOR 2 > Abmessungen: 49 x 55 x 37cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur