Learn More
Thermo Scientific™ RadEye™ B20 und B20-ER Mehrzweck-Messgeräte
Mit den Messgeräten zur Dosisleistungsmessung lassen sich gemischte Oberflächenbelastungen durch Gammastrahlung, Röntgenstrahlung, Alphastrahlung und Betastrahlung schnell bestimmen.
3345.00 CHF - 3845.00 CHF
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 13 x 7 x 13 cm (5,2 x 2,8 x 5,2 in.)
Durchmesser (angloamerikanisch) Sichtfenster 1,7 in.
Akkutyp 2 AAA
Produkttyp Strahlenüberwachungsgerät
Messbereich Kontamination B-20: 0 bis 10 kcps; B20ER: 0 bis 500 kcps
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11967897
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4250685
RadEye B20 Mehrzweck-Strahlungsmessgerät
3845.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12726838
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
425068510
RadEye B20-ER Multi-Purpose Survey Meter N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Rettungskräfte müssen gemischte radioaktive Oberflächenkontaminationen in Anlagen und im Außengelände schnell erkennen können. Die Thermo Scientific™ RadEye™ B20 und B20-ER Mehrzweck-Messgeräte sind einfache, robuste und zuverlässige Hilfsmittel zur Messung von Kontamination und Dosisleistung zur Bestimmung von Alpha-, Beta-, Gamma- und Röntgenstrahlung. Die RadEye B20 und B20-ER Mehrzweck-Handmess-Geigerzähler bieten eine handliche Handgeräte Lösung für den Außeneinsatz von Sicherheitsbehörden, Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, die an Dekontaminations- und Stilllegungsprojekten beteiligt sind sowie für Mitarbeiter in Krankenhäusern und der Pharmaziebranche.
RadEye B20 und B20-ER Mehrzweck-Übersichtsmessgeräte bieten konsistente, zuverlässige Ergebnisse in allen Anwendungen, die radiologische Untersuchungen an flachen Oberflächen erfordern. Modell B20 ist für normale Messungen geeignet. Das Modell B20-ER eignet sich für Messungen im hohen Bereich.
  • Leichtgewichtig (300 g), liegt mit und ohne Handschuhen gut in der Hand.
  • Robuste und kompakte Bauweise mit dicker Gummi-Schutzabdeckung.
  • Dank einer Betriebszeit von > 500 Stunden mit nur 2 AAA-Batterien sind die Gesamtbetriebskosten extrem günstig – der Einsatz von wiederaufladbaren NiMH-Akkus ist möglich.
  • Dank der menügeführten Oberfläche ist der Schulungsaufwand gering, und dem Anwender wird eine sofortige Vertrautheit vermittelt.
  • Riesiger interner Datenspeicher für Messergebnisse und kontinuierliche Datenaufzeichnung.
  • Helles LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Nachrichten im reinen Textformat und verschiedene Sprachen sind auswählbar.
  • Einfache Anpassung an verschiedene Aufgabenbereiche durch Möglichkeiten zur Konfiguration, Kalibrierung und Auswahl der Maßeinheiten durch den Verantwortlichen.
  • Vielfältige Betriebsarten:
Waage/Zeitschaltuhr mit voreingestelltem Impulszähler und voreingestelltem Zeitpunkt für Probenmessungen.
Kontinuierlicher Zählratenmesser-Modus für Frisker-Betrieb.
Modus für die Messung der Dosisleistung.
  • Akustische Anzeige: Einzelner Signalton oder Zwitscher-Modus proportional zur Zählrate.
  • Kopfhörerausgang für den Betrieb in lauten Umgebungen.
  • IR-PC-Schnittstelle oder Bluetoot™ optional verfügbar.
  • Fortschrittliche Windows™ Software optional verfügbar.
Spezifikation
Spezifikation
13 x 7 x 13 cm (5,2 x 2,8 x 5,2 in.)
2 AAA
Kontamination B-20: 0 bis 10 kcps; B20ER: 0 bis 500 kcps
5,2 in.
44 mm
0,3 kg
Gamma
6 mm
> 500 Stunden mit zwei AAA-Batterien
13 cm
13 cm
1,7 in.
Strahlenüberwachungsgerät
5,2 in.
2p Effizienz (bei 50 mm Durchmesser ohne Gummihülse): Am-241; Co-60: 25 %; Sr/Y-90: 36 %; C-14: 19%
7 cm
LED, Ton, Vibrator
cps, cpm.Bq, dpm, dps, Sv/h, rem/h
2,8 in.
0,7 lb.
2,4 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RadEye™ B20 und B20-ER Mehrzweck-Messgeräte