Learn More
Thermo Scientific™ Racks und Zubehör für CO2-resistente Schüttler
Mit dem Zubehör für den Thermo Scientific™ CO2-resistenten Schüttler können Sie Zubehör verschiedener Größen auf einer Plattform kombinieren.
Marke: Thermo Scientific™ 88881145
Beschreibung
Mit dem Zubehör für den Thermo Scientific™ CO2-resistenten Schüttler können Sie Zubehör verschiedener Größen auf einer Plattform kombinieren.
- Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
- Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
Spezifikation
Spring Platform | |
Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers | |
Spring Platform 450x400mm |