Learn More
Thermo Scientific™ Racks und Zubehör für CO2-resistente Schüttler
Mit dem Zubehör für den Thermo Scientific™ CO2-resistenten Schüttler können Sie Zubehör verschiedener Größen auf einer Plattform kombinieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 88881119
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15301125
  • 125.63 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-11-2025
Beschreibung
Mit dem Zubehör für den Thermo Scientific™ CO2-resistenten Schüttler können Sie Zubehör verschiedener Größen auf einer Plattform kombinieren.
  • Compatible with Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
  • Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchengestell
CO2-beständiger Schüttler
2
40 x 16 mm
Fixed Tube Rack 40 x 16 mm dia.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Racks und Zubehör für CO2-resistente Schüttler > Feststehendes Röhrchengestell, 40 x 16 mm Durchmesser