Learn More
Invitrogen™ Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke: Invitrogen™ 811620
Beschreibung
ZyMAX antibodies are specifically isolated from antigen-affinity columns using advanced elution protocols, leaving only the highest affinity, antigen-specific antibodies. ZyMAX conjugates are prepared with modified cross-linkers to achieve optimal conjugation ratios and stability. Improved purification methods virtually eliminate unconjugated components, giving superior sensitivity and lowest possible levels of background.
Anti-Goat secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for goat immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
Spezifikation
Goat IgG (H+L) | |
Polyclonal | |
HRP | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
Goat | |
Secondary Antibody | |
IgG |
Immunohistochemistry, ELISA, Western Blot | |
1.0 mg/mL | |
PBS with 4mg/mL BSA, 40% glycerol and 0.19% Kathon™ CG; pH 7.4 | |
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains. | |
1 mg | |
Secondary | |
4°C | |
Liquid |
Sicherheit und Handhabung
- Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AA403164 | Analysenzertifikat | 10/02/2025 |