Learn More
Epredia™ RA Lamb BlockStore Lagerungsoptionen für das LabStack Lagersystem
Lagerung von Laborzubehör, das normalerweise nicht in Fächer mit Standardgröße passt, mit einem vielseitigen, erweiterbaren System.
959.00 CHF
Produktcode | Marke | Produkttyp | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12181830
|
Epredia™
E43/22GREY |
BlockStore Schrank mit 8 Schubladen | Grau |
959.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Lagerung von Laborzubehör, das normalerweise nicht in Fächer mit Standardgröße passt, mit Thermo Scientific™ Ray A Lamb BlockStore Lagerungsoptionen. In diesem vielseitigen und erweiterbaren System lassen sich Einbettringe, Verarbeitungskassetten und nicht eingedeckte Paraffinblöcke auf einfache Weise unterbringen. Unterteilungen in jedem Einschub vereinfachen die Organisation und Zugänglichkeit von schwierig zu lagerndem Laborzubehör, sodass ein effizientes Umfeld geschaffen wird, in dem verarbeitetes Gewebe sicher archiviert werden kann.
Kompatibilität:
- Kompatibel mit allen LabStack Standardschränken und Optionen
- Geeignet für Einbettringe, Verarbeitungskassetten und nicht unmontierte Paraffinblöcke
Enthält:
- 8 Schubladen (in zwei Reihen zu je vier Stk.)
- Ausreichend Trenner für bis zu sieben Reihen, 1.2 Zoll (30 mm) breit, pro Schublade
Spezifikation
Grau |