Learn More
Brady™ M710 R6000 Serie Drucker-Farbband
Die einrastbaren Druckerbänder der Serie M710 ermöglichen einen 5-sekündigen Farbbandwechsel ohne Kalibrierung, Einfädeln, Abfall oder Probleme, und die Tinte zeigt immer in die richtige Richtung!
Marke:  Brady™ 173191
69.44 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17804758
  • 75.05 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vielseitiges Drucker-Farbband zur Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln, Schalttafeln und anderen Gegenständen in der Industrie.
  • Das Harz-Farbband der R6000 Serie liefert hochwertige, kratzfeste Bilder mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Lösungsmittel.
  • Die separaten Farbbandkassetten lassen sich schnell und einfach ohne Druckerkalibrierung austauschen, das Farbband muss nicht umständlich eingefädelt werden.
  • Das robuste und wischfeste Farbband sorgt für einen dauerhaften Druck, der in industriellen Umgebungen viele Jahre lang haltbar ist, auch im Außenbereich.
Spezifikation
Spezifikation
Drucker-Farbband
Brady M710 Drucker, BMP71 Etikettendrucker
150 ft.
19 in.
Nicht autoklavierbar
Patrone, Farbband
M7-R6000
Schwarz
Harz
5 cm
150 ft. x 2 in.
Unsteril
1.6 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ M710 R6000 Serie Drucker-Farbband > R6000 Series Halogen Free Ribbon for M7 Printers; Color: Black; Dimensions (LxW): 150 ft. x 2 in.; Material: Resin