Learn More
Gilson™ Pumpenkopf 4-Kanal, R4, für Schlauchpumpe MP3, Flussrate 0,3μl/min-30ml/min
Marke:  Gilson™ F117606
Artikelnummer. 10031902
  • 1600.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
Erweitern Sie Ihren MINIPULS™ 3 bzw. Evolution um Kanäle und ermöglichen Sie in Ihrem Labor noch mehr Flexibilität.
MINIPULS 3 Pumpenköpfe
Wählen Sie aus den folgenden MINIPULS 3 Pumpenköpfen:
  • R1—Pumpenkopf mit einem Kanal
  • R4—Pumpenkopf mit vier Kanälen
  • R8—Pumpenkopf mit acht Kanälen
  • R2—Pumpenkopf mit zwei Kanälen
  • R2HF—Pumpenkopf mit zwei Kanälen, hoher Durchfluss
  • R4HF—Pumpenkopf mit vier Kanälen, hoher Durchfluss
MINIPULS Evolution Pumpenköpfe
Wählen Sie aus den folgenden MINIPULS Evolution Pumpenköpfen:
  • MF1—Pumpenkopf mit einer Kassette
  • MF4—Pumpenkopf mit vier Kassetten
  • HF2—Pumpenkopf mit zwei Kassetten, hoher Durchfluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,3μl/min bis 30 ml/min
4
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ Pumpenkopf 4-Kanal, R4, für Schlauchpumpe MP3, Flussrate 0,3μl/min-30ml/min > Flussrate:0,3 μl/min bis 30 ml/min