Learn More
Thermo Scientific™ R2 A Agar
Keimzahlbestimmung heterotropher Bakterien aus Trinkwasserproben mit diesem gebrauchsfertigen Medium.
Marke: Thermo Scientific™ PO5149A
13.46 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zählen Sie heterotrophe Bakterien aus Trinkwasserproben mit dem gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Oxoid™ R2A Agar. Dieser nährstoffreduzierte Nährboden wurde speziell entwickelt, um die Wiederbelebung gestresster und chlorgeschädigter Bakterien aus behandelten Wasserproben zu verbessern.
Verwenden Sie R2 A Agar für die mikrobiologische Untersuchung von Trinkwasser.
- Er unterstützt die Wiederbelebung gestresster und geschädigter Bakterien und liefert eine realistischere Koloniezahl im Vergleich zu herkömmlichen Medien.
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Standardverfahren für die Zählung heterotropher Bakterien im Wasser verwenden üblicherweise nährstoffreiche Nährböden wie Plate-Count-Agar mit Inkubationen bei 35 °C1. Unter diesen Bedingungen isolierte Organismen stellen möglicherweise nur einen kleinen Prozentsatz der in der Probe vorhandenen Bakterien dar2.
R2A Agar wurde von Reasoner und Geldreich entwickelt2 und ist ein nährstoffreduziertes Medium. Es wurde nachgewiesen, dass die Verwendung dieses Mediums und die längere Inkubation bei niedrigeren Temperaturen die Rückgewinnung von gestressten und chlorgeschädigten Bakterien aus behandeltem Wasser verbesserten, was zu höheren, realistischeren Bakterienzählungen führte.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Perlweiß, transparent | |
R2A-Agar | |
Deutschland | |
22 g ± 5 % | |
10 Stück/Packung |
6°bis 12 °C | |
90 mm-Platte | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |