Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 851 Human Free IGFBP-1
For use with catalog number DGB100
Marke: R&D Systems™ QC204
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
3484 | |
1 Each |
IGFBP-1 | |
Control | |
Human |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 851 Human Free IGFBP-1 > 1 each
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur