Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 832 Human Angiopoietin-2
For use with catalog numbers DANG20, SANG20, PDANG20
Marke:  R&D Systems™ QC43
Artikelnummer. 18788849
  • 227.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Spezifikation
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
285
1 Each
Angiopoietin-2
Control
Human
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 832 Human Angiopoietin-2 > 1 each