Learn More
(R)-(-)-Mandelsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10417673
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
(R)-(-)-Mandelsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10417673
5g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5g
25 g
100g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10417673
Marke: Thermo Scientific Acros 125320050
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-71-2
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00064251
InChI-Schlüssel IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, --mandelic acid, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11914
ChEBI CHEBI:17656
IUPAC-Name (2R)-2-Hydroxy-2-Phenylessigsäure
SMILES O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Mandelic acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 130°bis 135 °C
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Beige-gelb bis weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel C6H5CH(OH)CO2H
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) ≥98.5%
Menge 5g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver, Kristalle oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-Mandelic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
(R)-(-)-Mandelsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals >