Learn More
R-(-)-Mandelsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11427836
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
R-(-)-Mandelsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427836
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11427836
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14767.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
(R)-(-)-Mandelic acid, is used as a antiseptic ingredient particularly against urinary tract infections.Mandelic acid and its derivatives are used to apply the dual activities as an antibacterial agent and as an antiaging agent. It is used as an intermediate for the synthesis of target molecules for other applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-Mandelsäure, wird als antiseptischer Bestandteil insbesondere gegen Harnwegsinfektionen verwendet.Mandelsäure und ihre Derivate werden zur Anwendung der dualen Aktivitäten als antibakterielles und Anti-Aging-Mittel verwendet. Wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Zielmolekülen für andere Anwendungen verwendet.
Löslichkeit
Ist teilweise wasserlöslich, frei löslich in Isopropyl und Ethylalkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Stabil unter normalen Bedingungen. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-71-2
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00064251
InChI-Schlüssel IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11914
ChEBI CHEBI:17656
IUPAC-Name (2R)-2-Hydroxy-2-Phenylessigsäure
SMILES O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Mandelic acid
Schmelzpunkt 130°C to 134°C
Löslichkeitsinformationen It is partly soluble in water,freely soluble in isopropyl and ethyl alcohol.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
Menge 100 g
Optische Drehung -153° (c=5 in Water)
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP21C016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberA14767.22,A14767.14,A14767.06
Chargennummer10237427 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA14767.22,A14767.14
Chargennummer10213494 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14767.22,A14767.14
Chargennummer10196663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14767.22,A14767.14
Chargennummer5001R02T Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14767.22,A14767.14
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R-(-)-Mandelsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >