Learn More
R&D Systems™ Streptavidin-HRP
Provided in liquid form with a proprietary stabilizer added, without preservative
Marke:  R&D Systems™ 4800-30-06
Artikelnummer. 18452110
  • 114.00 CHF / 30 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
30 μL
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Streptavidin-HRP
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
R&D Systems™ Streptavidin-HRP > 30 μl