Learn More
R&D Systems™ Resazurin
Simple and quantitative method for measuring cell proliferation, viability and cytotoxicity
Marke: R&D Systems™ AR002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nontoxic, water soluble, redox-sensitive dye that changes from its blue/non-fluorescent state to pink/highly-fluorescent upon reduction to resorufin by viable cells
- Fluorescence can be read using 544nm excitation and 590nm emission wavelengths, or absorbance can be read using a spectrophotometer set at 570nm
- Resazurin may be added at any time during the culture period
- For measurement of cell proliferation, it is best to add Resazurin during log phase growth
Spezifikation
100 mL | |
Store the unopened product at 2 - 8° C. Protect from light. Do not use past expiration date. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
R&D Systems™ Resazurin > 100mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido