Learn More
(R)-Baclofen, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001132
Zum Warenkorb hinzufügen
(R)-Baclofen, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001132
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001132
Marke: Tocris Bioscience 0796/50
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective GABAB agonist; active enantiomer of (RS)-Baclofen (Cat. No. 0417)
More active enantiomer of (RS)-Baclofen, a selective GABAB agonist.
Racemate also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69308-37-8
Summenformel C10H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 213.66
MDL-Nummer MFCD01321057
InChI-Schlüssel KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-baclofen, arbaclofen, r-4-amino-3-4-chlorophenyl butanoic acid, d-baclofen, --baclofen, r---baclofen, 3r-4-amino-3-4-chlorophenyl butanoic acid, unii-nyu6utw25b
PubChem CID 44602
IUPAC-Name 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
SMILES NCC(CC(O)=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Baclofen
Menge 50 mg
Formelmasse 213.66
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(R)-Baclofen, Tocris Bioscience™ >