Learn More
(R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluormethyl)-phenylacetylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11363466
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluormethyl)-phenylacetylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363466
50 mg
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Artikelnummer. 11363466
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14325.MF
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 39637-99-5 | C10H8ClF3O2 | 252.62 g/mol
(R)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride is used as a chiral acylating reagent, which is used in the resolution of amino acid enantiomers like 2,5-dimethoxy-4-methylamphetamine. It is also suitable for the determination of the optical composition of compounds extracted from biological fluids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylacetylchlorid wird als chirales Acylierungsreagenz verwendet, das bei der Auflösung von Aminosäurenantiomeren wie 2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamin verwendet wird. Es eignet sich auch für die Bestimmung der optischen Zusammensetzung von Verbindungen, die aus biologischen Flüssigkeiten gewonnen werden.
Löslichkeit
Sparsam mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39637-99-5
Summenformel C10H8ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.62
MDL-Nummer MFCD00044400
InChI-Schlüssel PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
Synonym unii-81ut10uhv3, r---mtpa-cl, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, r---a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, --mtpa-cl, --mosher's acid chloride
PubChem CID 3080792
IUPAC-Name (2R)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropanoylchlorid
SMILES CO[C@](C(Cl)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Dichte 1.353
Siedepunkt 213°C to 214°C
Flammpunkt 89°C (192°F)
Brechungsindex 1.469
Menge 50 mg
UN-Nummer UN3265
Beilstein 3591565
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,6280
Löslichkeitsinformationen Sparingly miscible with water.
Optische Drehung −137° (Neat)
Formelmasse 252.62
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10240482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberL14325.MD,L14325.03,L14325.MF
Chargennummer10164497 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL14325.MD,L14325.03,L14325.MF
Chargennummer10150521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL14325.MD,L14325.03,L14325.MF
Chargennummer10148997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL14325.MD,L14325.03,L14325.MF
Chargennummer10236639 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL14325.MD,L14325.03,L14325.MF
Name des Produkts
(R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluormethyl)-phenylacetylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >