Learn More
(R)-(-)-3-Piperidinamin Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10361970
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
(R)-(-)-3-Piperidinamin Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10361970
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 10361970
Marke: Thermo Scientific Acros 436412500
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 334618-23-4
Summenformel C5H12N2·2ClH
Molekulargewicht (g/mol) 173.09
InChI-Schlüssel GGPNYXIOFZLNKW-ZJIMSODOSA-N
Synonym r-3-aminopiperidine dihydrochloride, r-piperidin-3-amine dihydrochloride, r---3-aminopiperidine dihydrochloride, r-3-piperidinamine dihydrochloride, 3r-piperidin-3-amine dihydrochloride, r-3-amino-piperidine dihydrochloride, r---3-aminopiperidine 2hcl, r-3-aminopiperidine 2hcl, r-3-amino piperidine dihclMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16211333
IUPAC-Name (3R)-Piperidin-3-Amin;Dihydrochlorid
SMILES C1CC(CNC1)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-3-Piperidinamine dihydrochloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 207.5°C to 211.5°C
Farbe Braun bis weiß
Elementanalytik 33.5 to 35.9% C, 15.5 to 16.8% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Spezifische Drehung -1° to -3° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Formelmasse 173.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-3-Piperidinamine dihydrochloride, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
(R)-(-)-3-Piperidinamin Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™ >