Learn More
(R)-(-)-2-Aminononan, ChiPros 99+ %, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11394216
(R)-(-)-2-Aminononan, ChiPros 99+ %, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394216
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11394216
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19310.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74069-74-2
Summenformel C9H21N
Molekulargewicht (g/mol) 143.274
MDL-Nummer MFCD03844739
InChI-Schlüssel ALXIFCUEJWCQQL-SECBINFHSA-N
Synonym r-2-aminononane, r---2-aminononane, 2r-nonan-2-amine, r-2-nonanamine, r-2-nonylamine, 2-nonanamine, 2r, r-2-aminononane, chipros r , produced by basf
PubChem CID 22831496
IUPAC-Name (2R)-Nonan-2-amin
SMILES CCCCCCCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Aminononane
Dichte 0.782
Siedepunkt 73°C (19 mmHg)
Flammpunkt 71°C (159°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥98 %
Brechungsindex 1.4271
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Optische Drehung −6° (Neat)
Formelmasse 143.27
Reinheit (%) ≥99%
Name des Produkts
(R)-(-)-2-Aminononan, ChiPros 99+ %, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >