Learn More
(R)-(-)-2-Aminohexan, ChiPros 99+ %, ee 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 70095-40-8 | C6H15N | 101.193 g/mol
48.45 CHF - 480.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 70095-40-8 |
---|---|
Summenformel | C6H15N |
Molekulargewicht (g/mol) | 101.193 |
MDL-Nummer | MFCD00671627 |
InChI-Schlüssel | WGBBUURBHXLGFM-ZCFIWIBFSA-N |
Synonym | r-2-aminohexane, 2r-hexan-2-amine, r-2-hexylamine, 2-hexanamine, r, r-2-hexaneamine, pubchem6753, 2r-2-hexanamine, r-hexan-2-amine, 2-hexanamine, 2r, r-+-2-aminohexane |
PubChem CID | 6993464 |
IUPAC-Name | (2R)-Hexan-2-amin |
SMILES | CCCCC(C)N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11314206
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19304.03 |
1 g |
48.45 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11324206
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19304.06 |
5 g |
147.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11334206
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19304.14 |
25 g |
480.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
70095-40-8 | |
101.193 | |
WGBBUURBHXLGFM-ZCFIWIBFSA-N | |
6993464 | |
CCCCC(C)N |
C6H15N | |
MFCD00671627 | |
r-2-aminohexane, 2r-hexan-2-amine, r-2-hexylamine, 2-hexanamine, r, r-2-hexaneamine, pubchem6753, 2r-2-hexanamine, r-hexan-2-amine, 2-hexanamine, 2r, r-+-2-aminohexane | |
(2R)-Hexan-2-amin |
Spezifikation
(R)-(-)-2-Aminohexane | |
<-20°C | |
−3°C (26°F) | |
C6H15N | |
UN2733 | |
r-2-aminohexane, 2r-hexan-2-amine, r-2-hexylamine, 2-hexanamine, r, r-2-hexaneamine, pubchem6753, 2r-2-hexanamine, r-hexan-2-amine, 2-hexanamine, 2r, r-+-2-aminohexane | |
CCCCC(C)N | |
101.193 | |
101.19 |
70095-40-8 | |
116°C | |
ee ≥96 % | |
MFCD00671627 | |
1718994 | |
WGBBUURBHXLGFM-ZCFIWIBFSA-N | |
(2R)-Hexan-2-amin | |
6993464 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H225-H314-H318-H302-H312-H332
Highly flammable liquid and vapor.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
P210-P280-P305+P351+P338-P309-P310
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF exposed or if you feel unwell: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Gefahr
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:AMINE, ENTZÜNDBAR, KORROSIV, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT