Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10793644
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(R)-(-)-2-Amino-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793644 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 mL, Glasflasche, 25 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10793644
Marke: Thermo Scientific Acros 244030250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 5856-63-3 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5856-63-3
Summenformel C4H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 89.14
MDL-Nummer MFCD00064419
InChI-Schlüssel JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-2-aminobutan-1-ol, r---2-amino-1-butanol, 2r-2-aminobutan-1-ol, r-2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, 2r, unii-4f725v55ln, 2-amino-1-butanol, r, 2-amino-1-butanol,-, l---2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, rMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2723856
IUPAC-Name 2-Aminobutan-1-ol
SMILES CCC(N)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Amino-1-butanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -2°C
Farbe Weiß
Dichte 0.9470g/mL
Siedepunkt 172°C to 174°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CH(NH2)CH2OH
Brechungsindex 1.4495 to 1.4535
Menge 25 mL
Beilstein 04,III,771
Merck Index 10, 429
Relative Dichte 0.947
Spezifischer Drehzustand −10° (19°C c=neat)
Spezifische Drehung -10
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: very soluble in most of the usual solvents,hardly soluble in aliphatic hydrocarbons
Formelmasse 89.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0324100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2024 Artikelnummer244031000,244030250
ChargennummerA0324100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/08/2021 Artikelnummer
ChargennummerA0204593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2020 Artikelnummer244031000,244030250,244035000
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Name des Produkts
(R)-(-)-2-Amino-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >