Learn More
(R)-(+)-2,2'-Bis(Diphenylphosphino)-1,1'-Binaphthyl, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10312633
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(R)-(+)-2,2'-Bis(Diphenylphosphino)-1,1'-Binaphthyl, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10312633 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10312633
Marke: Thermo Scientific Acros 265530050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 76189-55-4 | C44H32P2 | 622.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76189-55-4
Summenformel C44H32P2
Molekulargewicht (g/mol) 622.69
MDL-Nummer MFCD00010805
InChI-Schlüssel MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 239.0°C to 242.0°C
Elementanalytik 99.0% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ((C6H5)2PC10H6)2
Menge 5 g
Fieser 10,36; 11,53; 12,56; 14,38; 15,34; 16,32; 17,36
Merck Index 15, 1227
Spezifischer Drehzustand + 240.00 (20.00°C c=0.3,toluene)
Spezifische Drehung + 240.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name [1-(2-Diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphan
Formelmasse 622.67
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457535 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog Number265530010,265530050,265532500
ChargennummerA0400153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2023 Catalog Number265530010,265530050,265532500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
(R)-(+)-2,2'-Bis(Diphenylphosphino)-1,1'-Binaphthyl, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >